Zero Blunt® PCRクローニングキットは、非組換え体によるバックグラウンドが低い条件下で、平滑末端のPCR断片(または、平滑末端のDNA断片)をクローニングできるようにデザインされています。pCR®-Bluntベクターには、LacZαのC末端に融合した致死性のE. coli ccdB遺伝子が含まれています。
平滑末端PCR断片のライゲーションはlacZα-ccdB遺伝子融合の発現を阻害します。それにより、形質転換時のポジティブな組換え体のみが増殖可能になります。非組換えベクターを含むコンピテントセルは、形質転換混合液をプレーティングする際に死滅します。
迅速かつ柔軟なZero Bluntクローニング
Zero Blunt®クローニングキットにExpressLink™ T4 DNAリガーゼが追加されたことで、室温でのライゲーションをわずか5分間で行うことが可能になり、通常、80%以上の高収率でインサートを含む組換え体をクローニングすることができます。 pCR™-Bluntベクターの特徴:
| ![]() |
Zero Bluntクローニングの性能と有用性
Zero Blunt®クローニングキットは、コンピテントセルが付属しない製品(K2750-20およびK2750-40)、またはOne Shot® TOP10 Chemically Competent E. coliが付属する製品(K2700-20およびK2700-40)について、それぞれ20または40反応分をご用意しております。
Zero Blunt®クローニングキット | |
---|---|
クローニング効率 | 95%(コントロールあり) |
ライゲーション時間 | 5分 |
ライゲーション温度 | 室温 |
PCRクリーンアップの必要性 | 不要 |
抗生物質の選択 | カナマイシンおよびZeocin™ |
キット内容 | |
ベクター | ![]() |
ライゲーションバッファー | ![]() |
フォワードおよびリバースシーケンシングプライマー | ![]() |
dNTP | ![]() |
滅菌水 | ![]() |
コントロール用DNAテンプレート | ![]() |
研究目的にのみご使用ください。 人体や動物に対する診断・治療用ではありません。