がん細胞株プロトコル
一般的な乳がん、肝がん、肺がんおよび前立腺がんの細胞株の一貫した培養とトランスフェクションの条件を説明する、がん細胞株別プロトコルをご覧ください。
体内で見られる天然の細胞環境を模倣するように設計された、より生理学的に関連した増殖培地をお探しですか?Gibco Human Plasma-like Medium(HPLM)は、すべてのがん疾患研究者が間もなく入手できるようになります。
がん細胞の遊走能を評価するために創傷治癒アッセイまたはスクラッチアッセイを実施する場合、細胞培養条件下で分解しない成長因子を使用することが重要です。 天然の塩基性線維芽細胞成長因子は 37℃で急速に分解し、望ましくないばらつきを付加します。Gibco Heat Stable bFGF は、37℃で少なくとも 72 時間、80%以上の生理活性を保つため、この問題に対する優れたソリューションとなります。詳細を見る
Gibco 細胞培養は成功の鍵です。Gibco Cancer Basics はがん細胞培養の手引きであり、がんの生物学、細胞株培養およびがんスフェロイドとがんオルガノイドの培養といったトピックスをカバーしています。特定のがんの概要とがんの 10 の特徴を中心に据えた、当社のがん細胞培養ハンドブックをダウンロードしてください。(無料)
従来の 2D がん細胞培養に加え、生理学的により関連性のあるモデルとしてスフェロイド培養などの 3D モデルに関する研究が行われています。このアプリケーションノートは、がん細胞スフェロイド培養のバックグラウンドを提供します。
もっとも研究されているがん細胞株およびがんタイプに対して、トランスフェクションプロトコルは最小限の最適化でまず最初に求められる結果を得るために設計されています。乳がん、肺がん、前立腺がんまたは肝がんの細胞株別プロトコルを見つけましょう。新しいプロトコルには、研究対象のがん細胞株に対して毒性が低い状態で高い効率のトランスフェクションを確実に行うために役立つステップごとのガイドが示されています。
Gibco 細胞培養は成功の鍵です。Gibco Cancer Basics はがん細胞培養の手引きであり、がんの生物学、細胞株培養およびがんスフェロイドとがんオルガノイドの培養といったトピックスをカバーしています。特定のがんの概要とがんの 10 の特徴を中心に据えた、当社のがん細胞培養ハンドブックをダウンロードしてください。(無料)
従来の 2D がん細胞培養に加え、生理学的により関連性のあるモデルとしてスフェロイド培養などの 3D モデルに関する研究が行われています。このアプリケーションノートは、がん細胞スフェロイド培養のバックグラウンドを提供します。
もっとも研究されているがん細胞株およびがんタイプに対して、トランスフェクションプロトコルは最小限の最適化でまず最初に求められる結果を得るために設計されています。乳がん、肺がん、前立腺がんまたは肝がんの細胞株別プロトコルを見つけましょう。新しいプロトコルには、研究対象のがん細胞株に対して毒性が低い状態で高い効率のトランスフェクションを確実に行うために役立つステップごとのガイドが示されています。
細胞培養&トランスフェクションラーニングセンター
より良い実験計画と実行のために、細胞培養とトランスフェクションの教育リソースにアクセスしてください。
Media Formulation Tool
FiDMEM、DMEM/F-12、MEM および RPMI-1640培地に対して、適切な Gibco 培地組成を見つけることができます。
細胞培養&トランスフェクションサポートセンター
実験セットアップのヒントや詳細なトラブルシューティングヘルプなど、細胞培養とトランスフェクションワークフローに関するテクニカルサポートの推奨事項をご覧ください。
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問い合わせは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。