あらゆる経験レベルのユーザーに対応する強力な解析力 Attune NxTソフトウェアは、直感的な操作性と使いやすさを兼ね備えたインターフェースを利用して、強力かつ高度なユーザー独自の実験解析が行えます。あらゆる経験レベルのユーザーにとって、データ取得や解析が簡単に行える高性能ツールをご用意しました。
使いやすさ —機能性と直観的操作性を兼ね備えたインターフェース迅速な処理 —大容量データセットを素早くリアルタイムに解析できます簡略化した機器操作 —メンテナンスと機器パフォーマンスの監視を自動で実行します最新版のAttune NxTソフトウェアをダウンロードする
使いやすさ Attune NxTソフトウェアの採用するメニューシステムでは、最小限のスクロール動作やクリック数だけで、必要な各機能を効果的に利用することができます。カスタマイズタブをクリックすると、プロット、ゲート、エクスペリメント、レポート、オーバーレイを事前に設定しておくことができます。実験セットアップの簡略化のため、プレビュー画面には全プロットの組み合わせが瞬時に表示されるため、実験ワークスペースへスムーズに追加できます。コンペンセーションは、自動またはユーザーが設定することで実行されます。また、コンペンセーションガイドを参照して設定を行うことができます。
迅速な処理により生産性を向上させます Attune NxTソフトウェアは、データ解析効率を最大限に高める仕様となっています。本ソフトウェアは、マルチレーザー、マルチパラメータ計測により生成される、最大イベント数2,000万個の大規模データセットの高速リフレッシュレートを実現するために、Windows™ 7の64ビット版を使用します。本ソフトウェアでは、調整を施してアップデートされたプロットをリアルタイムに表示するため、データ解析時間が短縮され、より多くの時間を研究に充てることができます。
簡略な機器操作 Attune NxT Softwareソフトウェアは多数のシステムメンテナンスや品質管理の手順を自動化するため、データ信頼性を維持したまま計画通りに機器を作動させて、機器メンテナンス時間を最小限に抑えることができます。
ソフトウェアの機能 機器の管理 自動メンテナンスとパフォーマンステスト データ収集 視覚化ツール ドットプロット、密度プロット、ヒストグラム ヒストグラムマーカー、クワッドマーカー カスタマイズ可能なロジックゲート データプロットプレビューにより、プロットを迅速にセットアップ データ表示—ログ、リニア、ログ変換 統計—平均値、中央値、最頻値、CV値(%)、rCV、SD、総量(%)、ゲート(%) 実験セットアップ 自動コンペンセーション機能 自動レイアウトとフリー形式のワークスペース・レイアウト 解析ツール マルチファイルの選択ツール ファイル管理 ファイルや実験のインポート/エクスポート ファイルはFCS3.0およびFCS3.1形式で保存されます ユーザ管理とセキュリティ ユーザーおよび管理者アカウント—ベーシック/管理者
注:Attune NxT flow cytometerには、Attune NxTソフトウェアのドングルと1種類のライセンスが組み込まれています。 複数のコンピューターにAttune NxTソフトウェアをダウンロードできますが、本ソフトウェアはドングルが挿入されたコンピューターでのみ動作します。 また、他の解析プログラム(FlowJoソフトウェア)で使用するため、ユーザーによりFCSファイルを3.0および3.1形式でエクスポートすることができます。
ソフトウェアインターフェース
⊕ Enlarge
直感的操作性を備えたソフトウェアインターフェースを用いて、定番のワークフローを実現 ユーザーインターフェースは、使いやすいように4種類のパネルに区切られています:(A) トップパネルには、(Microsoft™ Office™ 製品のように)あらゆる機能のリボンとタブが配置されています; (B) コレクションパネルには、データ取得用の簡単な設定画面が表示されます;(C) 実験ワークスペースパネルには、プロットと統計が表示されます;(D) 実験エクスプローラーパネルでは、サンプルやデータファイルの管理を簡単に行えます。
操作やメンテナンスがしやすくなりました 自動化処理によって、起動、サンプル間クリーニングおよびシャットダウンがボタンひとつで簡単に実行できます。
あらゆる解析ニーズに対応 高性能なAttune NxT ソフトウェアでは、データ収集、データ解析およびレポート作成が効率的に行えます。Attune NxT ソフトウェアのフレキシブルな解析により、様々なプロットツール(A) およびプロットタイプ(B) を使うことができます。.
Pre-and post-compensation—automated or manual Instantaneous compensation results can be easily achieved by utilizing the automated compensation setup, allowing rapid and accurate compensation, thus eliminating tedious trial-and-error adjustments of compensation matrix coefficients.
自動モードまたは手動モードによる、データ収集前およびデータ収集後のコンペンセーション 自動コンペンセーション設定を利用すると、コンペンセーションの結果を素早く簡単に取得できるため、迅速かつ正確にコンペンセーションを行うことができます。つまり、試行錯誤しながらコンペンセーションマトリックス係数を調整し直す手間を省くことができます。
自動化した品質管理 機器のパフォーマンスを継時的に追跡するために、全チャンネルについてパフォーマンス履歴とLevey-Jenningsプロットがご利用できます。