カタログ番号:AMF7000、AMF7000HCA、 AMF7000HCA3D
EVOS M7000顕微鏡は、人が触れる必要のない全自動イメージングシステムです。。この顕微鏡は、最高の蛍光および比色イメージングを実現できるよう、モノクロおよび高解像度CMOSカメラを搭載しています。M7000をはマルチウェルプレートを自動でスキャンし、迅速なオートフォーカス、画像取得、および大容量データ処理を特長としています。
デモの実行前に、EVOS M7000のバーチャル360度ビューをご覧ください。
EVOS M7000は、すべてのEVOS顕微鏡に共通する特長に加え、以下を提供します:
蛍光イメージングおよび定量用に最適化された高感度モノクロカメラと、比色イメージング用に最適化された高解像度カラーカメラ
96ウェルプレートを3つの蛍光チャンネルで、5分以内にスキャン
オートフォーカス、Z-スタック機能、画像のステッチとタイル表示、タイムラプスイメージング、およびシングルクリックマルチチャンネル撮影
温度、湿度、およびガスの正確なコントロールにより生細胞解析に対応
マルチウェルスキャン、オートフォーカス、迅速なステージ移動、および自動ルーチン(事前に設定した領域のスキャンなど)は、時間を節約し、ワークフローを合理化して、実験の再現性を向上。
すべての操作機能をソフトウェアでコントロールおよびプログラムできるため、スライドをマウントする以外で機器に触れる必要性を排除
EVOS M7000イメージングシステムは、10x GenomicsのVisiumアッセイを用いて空間的遺伝子発現を研究する研究者のニーズに合わせて設計されています。EVOS M7000は、独自の操作性と安全機能を装備することで、これらのアッセイに適した顕微鏡となっています。
カタログ番号:AMF7000HCA、AMF7000HCA3D
EVOS M7000 Imaging System、ハイコンテント解析パッケージ(AMF7000HCA)は、全自動の倒立型マルチチャンネル蛍光および透過光イメージングシステムと、全機能を備えた画像解析スイートであるCelleste 6 Image Analysis Softwareを組み合わせた製品です。 ※日本では未発売です。お問合せ下さい。Celleste 6 Image Analysis softwareは、EVOS M7000自動顕微鏡の汎用性と性能を維持しながら、ロースループットのハイコンテント解析(HCA)への移行を容易にします。
Celleste 6ソフトウェアは、機械学習ベースのアルゴリズムと、アイコンベースでウィザード形式のワークフローを活用したプレートベースのマルチチャネル解析(MCA)プロトコルを使用して、神経突起伸長、血管新生、細胞生存率、トランスフェクション効率など、幅広いアッセイや生物学アプリケーションにおいて画像を効率的にセグメント化および分類するのに役立ちます。このソフトウェアは、ヒートマップ、画像モンタージュ、カイネティックグラフオプションなど、さまざまなウェルプレートデータも表示できます。
概要 | カタログなし |
EVOS M7000イメージングシステムハイコンテント解析パッケージ
| |
EVOS M7000 Imaging System High Content Analysis Package with 3D
|
カテゴリー | 項目 | 概要 |
光学系 | 内容 | 無限補正光学系。45 mm同焦点距離を有するRMSスレッドの対物レンズ |
イメージングモード | 蛍光、明視野、カラー明視野、位相差 | |
イメージング方法 | シングルカラー、マルチカラー、モンタージュまたはタイルステッチによる領域スキャン、タイムラプス、Z-スタッキング、動画撮影 | |
照明 | 強度の調節が可能なLEDライトキューブ、ハードコートフィルターセット付き、>50,000時間の寿命 | |
ライトキューブの性能 | 4つの蛍光キューブと明視野用の5ポジションチェンバー | |
ライトキューブ(別売) | 標準ライトキューブ、および特殊ライトキューブの幅広い選択肢。一般的に使用されるライトキューブ(励起/発光): • DAPI(357/447 nm) • GFP(470/525 nm) • RFP(531/593 nm) • Texas Red(585/624 nm) • Cy5(628/692 nm) | |
対物レンズの性能 | 5ポジションの自動ターレット | |
対物レンズ(別売) | 高品質の長作動距離(LWD)およびカバースリップ補正対物レンズのい選択肢 | |
コンデンサー | 60 mmのLWDコンデンサー;鮮明な開口と3つの位相環帯を有する4ポジションターレット | |
フォーカス機構 | オートフォーカス、サブミクロン(0.150 µm)解像度(シングルステップの精度) | |
モノクロカメラ | 3.45 µm画素解像度の、高感度3.2MP(2,048 x 1,536)CMOSセンサー | |
カラーカメラ | 3.45 µm画素解像度の、高感度3.2MP(2,048 x 1,536)CMOSセンサー | |
撮影画像 | 16ビットRAWモノクロ:TIFF、PNG(12ビットのダイナミックレンジ) 8ビットカラー:TIFF、PNG、JPG 動画およびタイムラプス:AVI、WMV | |
物理特性 | 電源 | 24V ACアダプター、各国仕様の電源コード付き |
寸法(W x H x D) | 18 x 14 x 13インチ 45.7 x 33.0 x 35.6 cm | |
重量 | 26 lbs(11.8 kg) | |
X/Yスキャンステージ | 移動範囲120 mm x 80 mm、サブミクロン解像度 ベッセルホルダーを受けるドロップインサートと長時間のスキャン時にサンプルを固定するロックダウンホルダー | |
ステージ機構 | 電動 | |
自動化 | プレートスキャン | 自動マルチウェル |
システム | コンピューター | Intel Core i7-8700プロセッサー、32 GB DDR4 RAM、512 GB PCIe SSDおよびNVIDIA Quadro P1000(4 GBディスクリートビデオグラフィックス)、Windows® 10搭載、タッチスクリーンモニターおよび顕微鏡での操作用に設計された外付けDell PC |
ストレージ | 32 GB DDR4 RAM 512 GB PCIe SSD | |
出力ポート | コンピューター:1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C;5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A;4 x USB 2.0 Type-A;1シリアル;2表示ポート1.2;1 RJ-45;2 PS/2;1 UAJ;1ラインアウト | |
ネットワーク機能 | Ethernetケーブル接続によるWindows/SMBネットワーク接続 |
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。