あらゆるバイオプロセシングのニーズに対応する、より多くの選択肢とコントロール
Gibco細胞培養用製品は、お客様が必要とする性能と品質を提供するように設計および製造されています。培地や添加剤、試薬やバッファーまで、当社はお客様が毎日再現性のある結果を得て、優れた成果を達成できるようサポートします。
Gibco製品には、お客様の特定のアプリケーションに適合するようにさまざまなフォーマットが用意されており、培地フォーマット(剤形)とオーダーメイドなパッケージソリューションの両方に対応する、特別なカスタマイズオプションが用意されています。当社の培地フォーマットオプションは、柔軟性と性能に重点を置いており、お客様のプロセスの目標を達成するためのより多くの選択肢とコントロールをご用意しています。
先進的な高度造粒技術による顆粒状剤形Advanced Granulation Technology(AGT)から大容量バイオプロセス用液体製品まで、お客様のニーズに合った最適なフォーマット、サイズ、およびパッケージをお選びいただけるよう、当社がお手伝いいたします。
フォーマット | 概要 | 容量サイズ | パッケージサイズ(概算最大容量) |
AGT
| 先進的な高度造粒技術によって製造される顆粒状剤形Advanced Granulation Technology(AGT)は、生産における取り扱いと培地調製を簡素化し、原材料の品質管理要件(保管とリリースを含む)を合理化しながら、一貫した性能と製品品質を維持する先進フォーマットです。 すべてのGibco細胞培養用培地およびフィードに使用できます。 | 1~1,250 kg | セキュリテナー(筒状容器):1 L、4 L、7 L、25 L※ Ropackバケツ容器:120 L、200 L、350 L、450 L、600 L※ 青色HDPEドラム容器:4 x 600 L、5 x 650 L、6 x 1000 L ※+ |
液体培地
| Gibco高性能培地、フィード、バッファー、および一般的なバイオプロセスサプリメント用の液体フォーマット。1 L~1,000 Lの範囲から選べる選択域が広いシングルユースバッグ(バイオプロセスコンテナ:BPCs)の容器を始め、当社の製品は、お客様の仕様を満たすように設計されています。 | 1~10,000 L | Gibco Boxyボトル(PET):0.1 L、0.5 L、1.0 L HDPEボトル:0.1 L、0.5 L、1.0 L シングルユースバッグ:1 L、10 L、20 L、50 L、100 L、200 Lフィルム包装 |
乾燥粉末培地(Dry Powder Medium;DPM)
| バイオプロセシング用のGibco高性能培地、フィード、および添加剤用に標準的な乾燥粉末(DPM) | 1~7,500 kg | セキュリテナー(筒状容器):1 L、5 L、10 L、35 L※ Ropackバケツ容器:150 L、250 L、450 L、600 L、800 L※ 青色HDPEドラム容器:4 x 600 L、5 x 650 L、6 x 1000 L※+ |
※23 g/Lの再構成比を想定。
+各ドラムには、複数の培地バッグが含まれています
お客様の細胞培養ニーズは独自のものであり、当社はお客様のバイオプロセシングの課題にお応えできるように努めています。当社は、お客様のニーズに合わせたバイオプロセス製品、サービス、パッケージのための幅広いカスタマイズオプションをご用意しています。
ほぼすべてのGibco細胞培養用培地製品は、創薬からプロセス開発、そして生産に至るまで、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
Gibco BioProductionサービスは、あらゆる上流工程における培地のニーズにお応えするお客様のパートナーです。当社は、お客様とお客様のニーズを第一に考え、高力価、タンパク質の品質、および市場投入までの時間の短縮の重要性を理解しています。お客様独自のプログラムに特化したソリューションを開発する方法をご覧ください。
標準パッケージがお客様のニーズを満たしていない場合、当社のエキスパートであるパッケージングエンジニアがお客様に合わせたカスタムソリューションの作成をお手伝いいたします。当社では、液体、粉末、AGT培地用のカスタムパッケージオプションをさまざまな構成で提供しています。
リスクは現実のものです。当社は、細胞培養用製品の製造で使用されるすべての原材料の供給継続を保証するリスク低減戦略に自信を持っています。当社のバイオプロダクション専門チームは、お客様と緊密に連携して、需要予測を共有し、早期に計画を立てます。このパートナーシップにより、個々のニーズに基づいたサプライヤーのリスクが軽減できます。
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars