バイオ医薬品製造を行っているお客様を成功に導くためには、品質、性能、一貫性、そしてカスタマイズされたソリューションが不可欠です。Gibco血清は、優れた品質、実績ある信頼性、トレーサビリティー、受賞歴を誇るサポートを通じて、世界中のお客様から信頼を得ています。Gibco血清は、40年以上の間ニュージーランド、オーストラリア、米国で血清事業に携わり、バイオ医薬品の製造要件を満たすお手伝いをしてきました。
| ![]() |
Gibcoウシ胎児血清
当社は、BSEリスクを無視できると定義されている国(オーストラリア、ニュージーランド、米国)を原産国とする、バイオ医薬品製造向けの最高品質の血清を供給する最大のサプライヤーです。
最適なGibcoウシ胎児血清をお選びください
Gibco血清カテゴリー | Standard | Performance | Performance Plus | Secure |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
原産国 | FBS Qualified、USDA approved origins、カナダ、南米 | FBS Qualified、米国 | FBSCertified、米国 |
|
エンドトキシン値 | 50 EU/mL以下 | 10 EU/mL以下 | 5 EU/mL以下 | 10 EU/mL以下 |
品質および性能試験(ご要望に応じてガンマ線照射) | 性能、マイコプラズマ、 ウイルス、およびエンドトキシン試験済み | 性能、マイコプラズマ、 ウイルス、およびエンドトキシン試験済み | 性能、マイコプラズマ、 ウイルス、およびエンドトキシン試験済み | 性能、マイコプラズマ、 ウイルス、およびエンドトキシン試験、及び収集時のBVDVの専用スクリーニング |
代表的なカタログ製品 |
他の動物血清
新生仔ウシ、ドナーウシ、成牛、ブタ、ドナーウマ、ヒツジ、ヤギ、ニワトリ—これら動物血清は、全てニュージーランド産よりご用意しております。
バイオロジクス製造プロセスおよび体外診断薬アプリケーション用に血清を選択する際には、ウイルスリスクを最小限に抑えることが重要です。低リスク、高品質の動物血清を調達できる安全な地域はニュージーランド以外ありません:ニュージーランドの厳格な農業規制とバイオセキュリティ国境管理対策のおかげで、多くの動物の病気や感染を防ぐことができています。プロセスエンジニアと品質エンジニアのチームがお客様の要件に合わせて血清製品を迅速にカスタマイズします。
血清ベースのプロセスに必要な高い信頼性を得るために、ニュージーランド産のGibco血清をお選びください。詳細はこちら
リソース
製品資料・パンフレット
- United States earns same “negligible BSE risk” as Australia, New Zealand