IgEおよび IgD は、他の Ig よりもはるかに微量に血清中に存在します。IgE は主に寄生虫の侵入を防ぎ、アレルギー反応の原因となります。膜 IgD は、成熟 B リンパ球上に主に見られる抗原の受容体です。
IgE の特性:
- 分子量:200,000
- H鎖のタイプ (MW):ε 鎖 (73,000)
- 血清濃度:10~400 mg/mL
- 総免疫グロブリンの割合:0.002%
- グリコシル化 (重量%):12%
- 分布:唾液や鼻汁中の好塩基球および肥満細胞
- 機能:寄生虫からの保護
IgD の特性:
- 分子量:180,000
- H 鎖のタイプ (MW):δ 鎖 (70,000)
- 血清濃度:0~0.4 mg/mL
- 総免疫グロブリンの割合:0.2%
- グリコシル化 (重量%):13%
- 分布:リンパ球表面
- 機能:不明
アレルギー反応における IgE の役割
IgEの重鎖には細胞外ドメインがあり、そこで、主に好酸球、マスト細胞および好塩基球に発現している Fc イプシロン受容体 I (FcεRI) と高い親和性で結合します。花粉、毒素、真菌、胞子、塵性ダニ、ペットの鱗屑などの抗原が、細胞に付着した IgE の Fab 部分と結合すると、細胞は脱顆粒し、ヘパリン、ヒスタミン、タンパク分解酵素、ロイコトリエンおよびサイトカインなどの因子を放出します。結果として、血管拡張や小血管透過性亢進が生じ、血液が毛細血管から組織に漏出し、アレルギー反応に特徴的な症状を起こします。粘液分泌、くしゃみ、咳または涙の生成といった典型的なアレルギー反応のほとんどは、体内から残存しているアレルゲンを排出させるのに役立っていると考えられます。
喘息、鼻炎、湿疹、蕁麻疹、皮膚炎、および寄生虫感染 (例:蠕虫および条虫) などの疾患状態は、IgE レベルの上昇をもたらすことが研究によって示されています。Fc 受容体を持つ好酸球が、IgE で被覆された寄生蠕虫に結合すると、寄生虫は死滅します。低レベルの IgE は、筋肉協調 (毛細血管拡張性運動失調症) に影響を及ぼす、まれな遺伝性疾患において起こり得ます。
マウス研究は、アレルギー反応のメカニズムや治療を見つける上で重要であり、IgE レベルの定量化は重要な試験パラメーターです。