迅速かつ正確な金属分析
さまざまな金属の分析に最適かつ包括的ソフトウェアソリューションで、ラボの効率性および生産性を高めることができます。発光分光分析(OES)システムにも蛍光 X 線分析(XRF)システムにも、高品質分析を簡単かつ迅速に実行できるソリューションを提供します。
XRF および OES 用 OXSAS ソフトウェアバージョン
Thermo Scientific XRF 装置用 OXSAS ソフトウェアは、テンプレート駆動型操作を用いて、高速で高品質なサンプル分析を実行します。スタンダードレス定量分析パッケージは、さまざまな材質を分析するあらゆるラボにさらなる汎用性を提供します。XRF 分析は、主要元素および高価な合金元素の抑制に効果的な技術をもたらす高い再現性を保証します。
Thermo Scientific OES 装置用 OXSAS ソフトウェアは、新しい分析手法やキャリブレーションの開発のほか、迅速で高品質のルーチン元素分析など、簡単な作業から複雑な仕事まで、さまざまな分析を実行します。OES は、鉄鋼中のすべての合金元素とともに炭素および低含有窒素の迅速分析を実行する一方で、XRF は、鉄鉱石や焼結鉱および銑鉄などを含むスラグや原料の極めて信頼性や再現性が高い分析を提供します。
OXSAS ソフトウェアは、これらの Thermo Scientific の分析装置に適合します。
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 分光計により、さまざまなサンプルに含まれる炭素からウランに至る元素を、高い正確さ、精度および信頼性で分析できます。
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 分光計は、さまざまなサンプルにわたって数分で、主成分、微量元素および極微量元素を定量します。
高度なマテリアルキャラクタリゼーションに適したツール - Thermo Scientific ARL PERFORM'X シーケンシャル蛍光 X 線分光分析装置を使ってさまざまなアプリケーションにおける分析上の課題を解決します。
2 台の OES または XRF を管理する Thermo Scientific ARL SMS-3500 自動化システムは、カートリッジ保管機能によりすべての試料を 1 か所から導入にすることで、サンプル操作を簡素化します。
Thermo Scientific ARL 固体発光分光分析装置は、ルーチン元素分析、金属の研究開発のソリューションを提供します。