臨床および法医中毒学ラボ用の実践的な LC-MS の実現
Thermo Scientific の自動オンラインサンプル前処理とマルチチャンネル LC システムを使用して、ワークフローをシンプルにして生産性を大幅に向上することができます。これらのシステムでは、複数の複雑なサンプルを高選択的かつ高感度で分析できる一方で、時間と手間のかかるプロトコル作成やデータ解析、高価な試薬は必要ありません。
関連する LC-MS オンラインサンプル調製カテゴリー
Thermo Scientific Prelude SPLC サンプル調製および液体クロマトグラフィーシステムを用いることで、複雑なサンプルのオンラインサンプルのクリーンアップ、高速クロマトグラフィー分離、質量分析を迅速かつ簡素化します。Prelude SPLC システムには 2 つの LC チャンネルが内蔵されており、二つ並列で分析を行うパラレルモードと直列で分析を行うシリアルモードがあり、直列で Thermo Scientific TSQ Triple Quadrupole Endura などのシングル四重極質量分析計に接続することもできます。
Thermo Scientific Transcend II システムは、オンラインのサンプル調製技術と、シングル四重極質量分析計への四つの並列 UHPLC チャンネルを提供する独自のマルチチャンネル HPLCを組み合わせたものです。このシステムにより、サンプル調製時間が大幅に短縮され、MS の運用効率を最大限にすることができます。
下記の製品ラインアップをご覧いただくか、当社エキスパートにご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品のアドバイスをお問い合わせください。