IC の課題に容易に対応できる革新技術
信頼できる性能と生産性を実現するように設計された次世代サプレッサーおよび溶離液生成ソリューションをご確認ください。これらの高品質な消耗品により、優れた IC 分析結果を得られます。
IC 消耗品のカテゴリー
当社のカートリッジは、アイソクラティックおよびグラジエント分析用の高純度水酸化物、炭酸塩、およびメタンスルホン酸溶離液を電解生成します。Thermo Scientific Dionex Reagent-Free イオンクロマトグラフィー(RFIC)を使用すれば、水を加えるだけで優れた結果を得られます。
当社の次世代サプレッサーは、溶離液から導電性イオンを除去して分析物シグナルを増強し、これによりバックグラウンドのシグナルやノイズが減少し、導電率検出による無機分析物の測定において可能な限りの高い感度と低い検出限界が実現します。
当社の RFIC-ER はサプレッサーを使用して開始溶離液を再構成するため、1 本の 4 L 溶離液ボトル は最高で 4 週間持ちます。
イオンクロマトグラフィーニーズに対応したさまざまな試薬および濃縮液を提供しています。
すぐに希釈できる当社の溶離濃縮液は、陰イオンまたは陽イオン分析のために溶離液を素早く確実に調製できる便利な手段です。
ご注文が便利にできるように、当社の IC システムに必要なカラムと消耗品をあらかじめ組み合わせたバンドルを提供しています。
A collection of IC applications for inorganics, cations, disinfection byproducts and contaminants in drinking water.