測定を要するあらゆる種類の分析種に対応する検出オプション
お客様の IC アプリケーションに最適な導電率(CD)、電気化学(ECD)、可変波長(VWD)、フォトダイオードアレイ(PDA)のイオンクロマトグラフィー(IC)検出器または質量分析(MS)検出器をお選びください。当社の検出器は、全体が PEEK 製の流路で高い感度と最小限のピーク分散を実現し、pH 0 ~ 14 の溶離液に対応します。
IC 検出器
電気伝導度検出器
分析およびキャピラリーイオンクロマトグラフィー分離で高性能導電率検出を実現できます。
電気化学検出器
この検出器は高感度で、影響を受けやすい分子用に特化されており、サンプル中のすべてのイオンをキャラクタリゼーションする一般的な方法として導電率検出とともに使用します。
PDA フォトダイオードアレイ IC 検出器
高分解能、フル UV-Vis スペクトル、柔軟性の高い多波長シグナルおよび参照機能により、吸光度情報を最大限得ることができます。Dionex ICS システムのすべてのモデルで使用できます。
VWD 可変波長 IC 検出器
ルーチンイオンクロマトグラフィーで高性能な多波長 UV-Vis 検出を実現できます。Thermo Scientific Dionex ICS システムのすべてのモデルで使用できます。
シングル四重極質量分析計
シングル四重極質量検出器により、質量分析(MS)の感度と特異性を IC アプリケーションに加えることができます。
QD 電荷検出器とセル
世界初のイオンクロマトグラフィー電荷検出器で、存在している分析種に対して電荷が正比例している導電率とともに使用します。
IC 検出器の部品とアクセサリ
リソース
製品仕様
サポート