過酷な環境にも耐える堅牢性
Thermo Scientific™ GC カラムは、堅牢で優れた安定性のカラムで、さまざまな用途での低極性化合物の分析でブリードや破壊のリスクなしで最大動作温度に耐えることが可能な一般的な GC 固定相(例:5% フェニルポリカルボランシロキサン、5% フェニルポリフェニレン-シロキサン、5% ジフェニル/95% ジメチルポリシロキサン)を備えています。
よく使用されている低極性ガスクロマトグラフィーカラム
低極性 GC カラム
一般的な用途:
- アルコールおよびフェノール
- 芳香族化合物
- 溶媒および溶媒不純物
- PCB 同族体およびアロクロール混合物
- 半揮発性物質
- 低極性農薬
- 遊離脂肪酸
- アミン
カラム | 推奨用途 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-5MS GC カラム | ガスクロマトグラフィーで最も広く使用されている 5% フェニル MS 相が採用されたカラムです。 |
SafeGuard 付き TraceGOLD™ TG-5MS GC カラム | セーフガード機能を備えたカラムです。セーフガード機能により、長いカラム寿命が実現されていて、長期間にわたって一貫した結果を得られます。 |
TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC カラム | 高温時および高活性度化合物の取り扱い時も優れた安定性と不活性度を提供します。 |
TraceGOLD™ TG-5SilMS GC カラム | ポリシロキサン主鎖に組み込まれたフェニル基により、熱安定性に優れ、ブリードおよび酸化しやすさが低減されています。 |
SafeGuard 付き TraceGOLD™ TG-5SILMS GC カラム | セーフガード機能を備えたカラムです。セーフガード機能により、長いカラム寿命が実現されています。 |
TraceGOLD™ TG-5MS AMINE GC カラム | カラムのプライミングなしで ppm レベルのアミン類を分析できます。 |
TraceGOLD™ TG-5HT GC カラム | 高温 GC 用途に適したカラムで、最大動作温度は 400 ℃です。 |
TRACE™ TR-5 GC カラム | 要求されるほとんどの分離を実行することが可能で、メソッド開発で最初に使用するカラムとして優れています。 |
TRACE™ TR-5MS GC カラム | さまざまな用途向けの一般的な GC-MS 相が採用されたカラムです。 |
TRACE™ TR-5HT GC カラム | 最大温度 400°C のカラムです。 |
Need to find GC columns or accessories?
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
リソース