Pesticide Explorerソフトウェア
定量や食品の残留農薬スクリーニングのためのワークフロー全体を使用したLC-MSソリューション
QuEChERS(Quick(迅速)、Easy(簡単)、Cheap(安価)、Effective(効率的)、Rugged(堅牢)、Safe(安全))は、2003年に食品中の動物用薬剤を分析するために開発されたサンプル調製メソッドです。このメソッドは、植物原料中の残留農薬分析でもテストされ、優れた結果を出しています。このメソッドの詳細は、2003年にAOAC International誌に掲載されました。それ以降、QuEChERSメソッドは、さまざまな分析対象に使用されるサンプル調製技術として進化し、ますます多くのサンプルタイプでGC-MSやLC-MSによる分析の前に使用されるようになっています。
Thermo Scientific QuEChERSキットには、パック詰めされた計量済みの塩、吸着剤、バッファーが含まれており、ワークフローの効率化とエラーの可能性の最小化がはかられています。これらのキットは、対象物質、サンプルマトリックス、採用しているQuEChERSメソッドに基づいて分類されます。
抽出キットとクリーンアップキットの両方を含むフルパッケージのご利用が可能です。お客様のラボのサンプル調製ニーズに合わせ、抽出キットのみまたはクリーンアップキットのみでの提供も行っております。これらのパック詰めキットを使用すると、時間とコストを節約でき、QuEChERS手順がさらに簡単で便利になります。また、品質が保証され、さまざまな分析対象において再現性のある結果と優れた回収率が実現されます。
下のワークフロー図に示すとおり、QuEChERSメソッドには4つの基本的な手順があります。
オリジナルQuEChERSメソッド(Anastassiades他、2003)は、果物や野菜の残留農薬を測定するため、2003年にSteven J. LehotayおよびMichelangelo Anastassiadesにより開発されました。このオリジナルメソッドは、塩基に反応性のない化合物を分析するために開発されたメソッドで、塩化ナトリウムバッファーを使用して極性干渉を低減し、抽出を強化します。バッファリングはQuEChERS手順の重要な部分であり、サンプルマトリックスに応じ、回収においてpH依存性を示す農薬や残留物の分析を可能にします。オリジナル2003 QuEChERSメソッドには、3種類の抽出キットを使用できます。
オリジナル2003メソッド用抽出キット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 抽出塩 | 同梱 | 開始サンプル | 製品サイズ | 購入 | |
![]() | S1-10-ORIG-CH-KIT |
|
| 10 gサンプル | 50個/パック | |
![]() | S1-10-ORIG-KIT |
| 50 mLチューブ | 10 gサンプル | 50個/パック | |
![]() | S1-10-ORIG-POT |
| ̶ | 10 gサンプル | 50個/パック | |
![]() | S1-15-ORIG-CH-KIT |
|
| 15 gサンプル | 50個/パック | |
![]() | S1-15-ORIG-KIT |
| 50 mLチューブ | 15 gサンプル | 50個/パック | |
![]() | S1-15-ORIG-POT |
| - | 15 gサンプル | 50個/パック |
オリジナル2003メソッドで使用される試薬 | |
---|---|
アセトニトリル | サンプルの単相抽出(SPE)の実施に使用 |
無水MgSO4 | 液-液分配のステップでサンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、分散型固相抽出(dSPE)のステップにてサンプルから残留水を除去 |
NaCl | 液-液分配のステップで、サンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、サンプルから残留水を除去、極性干渉を低減して抽出を強化 |
PSA | 1級2級アミンは、分散型固相抽出(dSPE)のステップにて、極性マトリックス化合物、クエン酸共抽出物、遊離脂肪酸の除去に使用 |
AOAC 2007.01 QuEChERSメソッドは、Steven J. Lehotayらがオリジナル2003メソッドを改変して開発したメソッドで、さらに高濃度の酢酸バッファーを使用して干渉強度を高めています。バッファリングはQuEChERS手順の重要な部分であり、サンプルマトリックスに応じ、回収においてpH依存性を示す農薬や残留物の分析を可能にします。以下の抽出およびクリーンアップ製品は、AOAC 2007.01メソッドに対応しています。
AOAC 2007.01メソッド用抽出キット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 抽出塩 | 同梱 | 開始サンプル | 製品サイズ | 購入 | |
![]() | S1-15-AOAC-CH-KIT |
|
|
|
| |
S1-15-AOAC-KIT |
|
|
|
| ||
S1-15-AOAC-POT |
| ̶ |
|
|
AOAC 2007.01メソッド用クリーンアップキット | |||
---|---|---|---|
サンプルタイプ | 充填済み2 mLチューブ (100個/パック) | 充填済み15 mLチューブ (50個/パック) | |
![]() クリーンアップ | 一般的な果物や野菜 | S2-2-GFV-AOAC-KIT
| S2-15-GFV-AOAC-KIT
|
色素を含む果物や野菜 | S2-2-P-AOAC-KIT
| S2-15-P-AOAC-KIT
| |
脂肪とワックスを含む果物や野菜 | S2-2-FW-AOAC-KIT
| S2-15-FW-AOAC-KIT
| |
色素と脂肪を含む果物や野菜 | S2-2-PF-AOAC-KIT
| S2-15-PF-AOAC-KIT
| |
すべての食品タイプ | S2-2-ALL-AOAC-KIT
| S2-15-ALL-AOAC-KIT
| |
その他の食品 | S2-2-OTH-AOAC-KIT
| S2-15-OTH-AOAC-KIT
|
アセトニトリル | サンプルの単相抽出の実施に使用 |
無水MgSO4 | 液-液分配離のステップで、サンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、分散型固相抽出(dSPE)のステップにてサンプルから残留水を除去 |
NaOAc | サンプルを中和してpHを安定 |
PSA | 1級2級アミンは、分散型固相抽出(dSPE)のステップにて、極性マトリックス化合物、クエン酸共抽出物、遊離脂肪酸の除去に使用
|
C18 | 脂肪、ステロール、その他の非極性干渉物をサンプルから除去 |
GCB | Graphitzed carbon black(グラファイトカーボンブラック)により色素を除去(平面的構造を持つ農薬での使用は推奨されません) |
以下の抽出およびクリーンアップ製品は、EN 15662メソッドに対応しています。欧州で広く使用されているEN 15662メソッドは、比較的低い緩衝能でクエン酸バッファーを使用できるように、Michelangelo Anastassiadesらがオリジナル2003メソッドを改変して開発しました。この改変では、クエン酸ナトリウム二水和物およびクエン酸二ナリウム1.5水和物バッファーに加え、塩化ナトリウムバッファーを使用して極性干渉を最小化しています。バッファリングはQuEChERS手順の重要な部分であり、サンプルマトリックスに応じ、回収においてpH依存性を示す農薬や残留物の分析を可能にします。
EN 15662メソッド用抽出キット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | 抽出塩 | 同梱 | 開始サンプル | 製品サイズ | 購入 | |
![]() | S1-10-EN-CH-KIT |
|
| 10 g | 50個/パック | |
![]() | S1-10-EN-KIT |
| 50 mLチューブ | 10 g | 50個/パック | |
![]() | S1-10-EN-POT |
| - | 10 g | 50個/パック |
EN 15662メソッド用クリーンアップキット | |||
---|---|---|---|
サンプルタイプ | 充填済み2 mLチューブ (100個/パック) | 充填済み15 mLチューブ (50個/パック) | |
| 一般的な果物や野菜
| S2-2-GFV-EN-KIT
| S2-15-GFV-EN-KIT
|
色素を含む果物や野菜 | S2-2-P-EN-KIT
| S2-15-P-EN-KIT
| |
色素を多く含む果物や野菜
| S2-2-HP-EN-KIT
| S2-15-HP-EN-KIT
| |
脂肪とワックスを含む果物や野菜
| S2-2-FW-EN-KIT
| S2-15-FW-EN-KIT
|
EN 15662メソッドで使用される試薬 | |
---|---|
アセトニトリル | サンプルの単相抽出の実施に使用 |
無水MgSO4 | 液-液分配のステップでサンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、分散型固相抽出(dSPE)のステップにてサンプルから残留水を除去 |
NaCl | 液-液分配のステップで、サンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、サンプルから残留水を除去 |
クエン酸三ナトリウム | サンプルを中和してpHを安定 |
クエン酸二トリウム1.5水和物 | サンプルを中和してpHを安定 |
PSA | 1級2級アミンは、分散型固相抽出(dSPE)のステップにて、極性マトリックス化合物、クエン酸共抽出物、遊離脂肪酸の除去に使用 |
C18 | 脂肪、ステロール、その他の非極性干渉物をサンプルから除去 |
GCB | Graphitzed carbon black(グラファイトカーボンブラック)により色素を除去(平面的構造を持つ農薬での使用は推奨されません) |
NY/T 1380-2007メソッドは、GC-MSを用いて果物や野菜に含まれる51種類の残留農薬を分析するためのサンプル調製QuEChERSメソッドとして、中国農務省の推奨を受けています。
NY/T 1380-2007メソッド用クリーンアップキット | |||
サンプル | 充填済み15 mLチューブ (50個/パック) | 購入 | |
---|---|---|---|
![]() | 果物や野菜 | S2-15-GFV-NYT-KIT
|
NY/T 1380-2007メソッドで使用される試薬 | |
---|---|
無水MgSO4 | 液-液分配のステップで、サンプル中の水分とアセトニトリル層間の相分離を誘発、分散型固相抽出(dSPE)のステップにてサンプルから残留水を除去 |
PSA | 1級2級アミンは、dSPEのステップにてサンプルから極性マトリックス化合物、クエン酸共抽出物、遊離脂肪酸を除去するために使用 |
C18 | 脂肪、ステロール、その他の非極性干渉物をサンプルから除去 |
この包括的な液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)ソリューションは、食品マトリクスのルーチン定量や残留農薬スクリーニングにおいて前処理から測定まで一貫したワークフローを使用することで、生産性や効率性を向上させるよう設計されています。その詳細をご覧ください。
製品番号 | 製品詳細 |
---|---|
溶媒 | |
A956-1 | LCおよびGCに適したThermo Scientific UHPLC-MSグレードのアセトニトリル |
A458-1 | LCおよびGCに適したThermo Scientific UHPLC-MSグレードのメタノール |
W8-1 | LCおよびGCに適したThermo Scientific UHPLC-MSグレードの水 |
A117 | LCおよびGCに適したFisher Chemical Optima LC-MSグレードのギ酸 |
A115-50 | LCおよびGCに適したFisher Chemical Optima LC-MSグレードのギ酸アンモニウム |
T00101400 | HPLCおよびGCに適したThermo Scientific Chrompleteアセトニトリル |
D1514 | HPLCおよびGC-MSに適したOptima塩化メチレン |
H3064 | HPLCおよびGC-MSに適したOptima 95%ノルマルヘキサン |
S415500 | LCおよびGCに適した無水硫酸ナトリウム |
製品番号 | 製品詳細 |
---|---|
HPLCカラム | |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ(100 × 2.1 mm、2.6 µm) |
071387 | Thermo Scientific Acclaim Trinity P1(陰イオン性殺虫剤)(100 × 3.0 mm、3.0 µm) |
17626-102130 | Thermo Scientific Accucore RP-MS(100 × 2.1 mm、2.6 µm) |
17326-102130 | Thermo Scientific Accucore aQ(100 × 2.1 mm、2.6 µm) |
製品番号 | 製品詳細 |
---|---|
GC用消耗品 | |
453T2120 | Thermo Scientific LinerGold:Siltek 6バッフルPTVライナー |
453A1925UI | SSLスプリットレスライナー、シングルテーパー、不活性化 |
26096-1420 | Thermo Scientific TraceGOLD TG-5SIL MS(30 m x内径0.25 mm x 0.25 μm) |
タイプ | QuEChERS | タイトル | アナライト | 技術 |
カタログ | すべて | QuEChERSソリューション -- お気に入りのすべてのフレーバーの中に(英語) | すべて | すべて |
アプリケーションノート | オリジナル | QuEChERSサンプル調製法とLC-MS/MS検出を用いた、穀物中に存在する複数のマイコトキシンの測定(英語) | マイコトキシン | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | オリジナル | LC-MS/MSによる卵中のフィプロニルおよびフィプロニルスルホンの迅速分析(英語) | フィプロニル | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | オリジナル | 液体クロマトグラフィーを用いた二枚貝における脂溶性海産毒分析のための検証済みメソッド - 高分解能質量分析(英語) | 海性生物毒 | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | AOAC | LC-(HESI)-MS/MSを用いた赤唐辛子粉末中の微量残留農薬の定量(英語) | 残留農薬 | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | AOAC | LC-MS/MSを用いた生の果物中の微量残留農薬の定量(英語) | 残留農薬 | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | EN | GC-Orbitrap MSを用いたジャガイモ中残留農薬のスクリーニングと定量の同時実施(英語) | 残留農薬 | GC-MS/MS |
アプリケーションノート | EN | Orbitrap Exploris 240 RMSを用いたオリーブオイル中残留農薬のスクリーニングと定量分析(英語) | 残留農薬 | LC-MS/MS |
アプリケーションノート | EN | GC-(EI)-MS/MSを用いた牛乳中残留農薬の大規模なスクリーニングと定量(英語) | 残留農薬 | GC-MS/MS |