高性能X線源
モノクロメーターX線源は50 µmから400 µmまで、5 µmステップでスポットサイズを変更でき、目的の試料にあわせて最高のシグナルを得ることができます。
Thermo ScientificのK-Alpha™ X線光電子分光は、表面分析への新しいアプローチをもたらします。スムーズに流れるワークフローを用いてハイクオリティのデータをもたらすことにフォーカスしているK-Alpha XPSシステムにより、パフォーマンスに一切の妥協をすることなく単純で直感的なオペレーションが可能です。
最高レベルのパフォーマンス、低ランニングコスト、高操作性、高スループットのK-Alphaはマルチユーザー環境に理想的です。K-Alpha XPSシステムよる多くの研究者にXPSへのアクセスを可能とします。
WebセミナーThermo Scientific K-Alpha XPSシステム
モノクロメーターX線源は50 µmから400 µmまで、5 µmステップでスポットサイズを変更でき、目的の試料にあわせて最高のシグナルを得ることができます。
高効率電子レンズ、半球型アナライザー、検出器により非常に高い検出性能と高速測定を実現します。
K-Alphaの特許技術の光学観察系とSnapMapは目的の分析位置のピンポイントでの位置合わせを可能とします。
低速電子、低速Arイオンを1 eV以下の低速で照射可能な特許のデュアルビーム帯電中和銃は、試料の帯電を防ぎ、多くの場合に補正用のリファレンスが不要です。
EX06イオン源により、次の表面へ進めます。自動調整機能と自動ガスハンドリングにより、高い性能と高い再現性を補償します。
直感的なオペレーションが可能なAvantageデータシステムにより、マルチユーザーが利用する共通機器においても、エキスパートが高度の分析を行う場合にも、高いスループットでの分析ができます。
角度分解XPS用試料ホルダー、仕事関数測定用試料ホルダー、トランスファーベッセルのオプションサンプルホルダー
アナライザー形式 |
|
X線源タイプ |
|
X線スポットサイズ |
|
デプスプロファイル |
|
最大分析エリア |
|
最大試料厚み |
|
真空システム |
|
オプションアクセサリー |
|
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。