構造生物学研究
クライオ電子顕微鏡法により、巨大複合体や柔軟な分子種、膜タンパク質など、解析が困難な生体試料の構造を解析できます。
タンパク質は生物の主な分子機械として働き、細胞の機能的秩序を保っています。タンパク質構造によって機能がわかるため、正確な構造情報を得ることは、生理学、製薬、生体材料など多くの分野の発展を促す生物学的知見の基盤となります。
クライオ電子顕微鏡法(クライオ EM)は、タンパク質やタンパク質複合体など幅広い生体分子の 3 次元構造を決定するために確立された方法です。
最近まで、タンパク質を解析するには、タンパク質を結晶化し、X 線構造解析で再構成、可視化する必要がありました。この情報にはいくつか制約がありました。結晶化には時間がかかり、通常は単一の精製タンパク質(単量体または二量体)しか解析できません。しかも、タンパク質の中には結晶化できないものもあります。さらに、この方法で得られる構造は細胞環境外のものであり、生体内での情報を得ることができません。
クライオ EM は単粒子解析法(SPA)、クライオ電子線トモグラフィー(クライオ ET)、マイクロ電子回折法(マイクロ ED)など複数のアプリケーションから成り、タンパク質、タンパク質複合体およびそれらの動態の研究に大きな変化をもたらしてきました。
クライオ電子顕微鏡法により、巨大複合体や柔軟な分子種、膜タンパク質など、解析が困難な生体試料の構造を解析できます。
クライオ電子顕微鏡技術により、さまざまなスケールの3D生体構造が自然に近い状態で観察できるようになり、より迅速かつ効率的な医薬品開発を促進しています。
多くの主要な医薬品候補群について合理的薬物設計を行い、最高レベルの医薬品を開発する方法をご覧ください。
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。
MicroED
MicroEDは低分子化合物や微小タンパク質の構造決定に使用されるすばらしい新手法です。この方法を用いれば、不均一な混合物であっても、個々のナノ結晶(200 nm未満の大きさ)から原子レベルの詳細情報が得られます。
単粒子解析法
単粒子解析法(SPA)はクライオ電子顕微鏡法のひとつであり、原子分解能に近い構造解析が可能で、ダイナミックな生物学的プロセスおよび生体分子複合体/アセンブリの構造を明らかにします。
クライオトモグラフィー
クライオ電子線トモグラフィー(cryo-ET)を用いれば、個々のタンパク質の構造情報と細胞内の空間的な位置関係の両方を明らかにできます。これはcryo-ET特有の機能であり、この機能により、cryo-ETは細胞生物学における大きな可能性を秘めています。Cryo-ETは光学顕微鏡法と、単粒子解析法などの原子レベルに近い分解能を達成する手法とを橋渡しする技術です。