UTM 病原体検出におけるスピードと精度の必要性
尿路病原体を検出するためのスピード、感度、および特異性を向上させます。
尿路感染症(UTI)に関与する病原体の検出に培養ベースの方法は広く用いられていますが、感度が低く、主観的で、時間を要すのに加え、陽性の症例がかなりの割合で見逃されています。培地に播種して行う既存の検出法は通常 18 ~ 30 時間かかり、続いて行う抗菌薬感受性の解析にはさらに時間を要します。
新しいモレキュラーソリューション
当社の新しいリアルタイム PCR ソリューションは、5 時間以内の迅速な尿路微生物叢(UTM)の検出を可能とし、フレキシブルなコンテンツを備え、1 サンプルあたり低コストでのマルチスループットに最適化されています。これは、研究室で実施可能な市場初の UTM 病原体検出のためのモレキュラーソリューションです。
検証データにより、このソリューションは従来の培養ベースの検出法と比較して 25%以上精度が高いことが示されています。
このソリューションの特長
- 迅速な検出—サンプルから結果までわずか 5 時間
- 完全で徹底したソリューション—Applied Biosystems QuantStudio™ リアルタイム PCR システム での使用に最適化され、サンプルから結果までのワークフローについて検証済み
- 特異性および感度の向上—培養ベースの検出法と比較して尿路病原体を 25%以上高精度に検出
- ハイスループットオプションの使用で実現するスケーラブルなソリューション —OpenArray™ ナノ流体工学を用いて、1 台の装置で 1 日で最大 600 サンプルを処理*
- 優れたサービスおよびサポート--分析法バリデーションのコンサルテーションサービスの支援により容易にソリューションを実施可能
*研究室において3台の装置で 1 日 1 回 8 時間ランすることに基づいています。ラン終了後すぐに次々に1日複数回シフトを繰り返すワークフローでは、処理できるサンプル数を 1 日 800 以上に増加させることができます。
この高品質なソリューションの一部として含まれるもの | |
---|---|
高品質な TaqMan Assays | |
OpenArray フォーマット(網羅的なパネル) | 注文はこちら › |
OpenArray フォーマット (フレキシブルなパネル) | 営業担当者に問い合わせる › |
コントロールおよびマスターミックス | |
TaqMan Universal DNA Spike-in Control | 注文はこちら › |
TaqMan Universal DNA Spike-In Control (5X) | 注文はこちら › |
TaqMan Urinary Tract Microbiota Amplification Control | 注文はこちら › |
データおよびサポート | |
アプリケーションノート | 近日発表 |
ワークフローアプリケーションガイド | ダウンロード › |
コンプライアンスおよび製品トレーニング/サービス | 詳細はこちらから › |
本ソリューションの詳細
オンデマンド e-learning:
尿路病原体の検出:結果までの時間を短縮
尿路微生物叢の解析において最もよく検出される病原体ターゲット:
病原体のタイプ | 生物種 | アッセイ名 ID |
---|---|---|
細菌 | アシネトバクター・バウマニ | Ba04932084_s1 |
シトロバクター・フロインディ | Ba04932088_s1 | |
エンテロバクター・エロゲネス | Ba04932080_s1 | |
エンテロバクター・クロアカエ | Ba04932087_s1 | |
Enterococcus faecalis | Ba04646247_s1 | |
エンテロコッカス・フェシウム | Ba04932086_s1 | |
大腸菌(Escherichia coli) | Ba04646242_s1 | |
クレブシエラ・オキシトカ | Ba04932079_s1 | |
肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae) | Ba04932083_s1 | |
モルガネラ・モルガニー | Ba04932078_s1 | |
プロテウス・ミラビリス | Ba04932076_s1 | |
プロテウス・ブルガリス | Ba04932082_s1 | |
プロビデンシア・スチュアーティイ | Ba04932077_s1 | |
緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa) | Ba04932081_s1 | |
スタフィロコッカス・サプロフィチカス | Ba04932085_s1 | |
ストレプトコッカス・アガラクチア | Ba04646276_s1 | |
真菌 | カンジダ・アルビカンス | Fn04646233_s1 |
コントロール | Xeno | Ac00010014_a1 |
網羅的なパネルで全ターゲットを同時に解析いただくか、または個別の研究室のニーズに合わせてカスタマイズしたご自身のコンテンツソリューションを開発いただくことが可能です。
© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.