プレスリリース
2024年9月12日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田博夫、以下サーモフィッシャー)は、吸光、蛍光、および発光の測定が可能な、汎用性の高いエントリーモデルのマルチモードマイクロプレートリーダーである「Thermo Scientific™ Varioskan™ ALFマルチモードマイクロプレートリーダー(以下、本製品)」を、2024年9月13日に日本市場にて販売を開始することを発表します。
ライフサイエンス研究や医薬品開発における研究用途の多様化や作業効率化のニーズに伴い、吸光測定など単一の測定技術を搭載したシングルモードマイクロプレートリーダーから、吸光、蛍光、発光など複数の測定技術を兼ね備えたマルチモードマイクロプレートリーダーへの需要移行が進んでいます。こうした市場のニーズを受け、サーモフィッシャーは高性能マルチモードマイクロプレートリーダーのVarioskanシリーズのラインアップを拡充し、新たなエントリーモデルとして本製品をこの度日本市場に投入します。
本製品は、タンパク質の定量やELISA測定をはじめとする吸光測定および蛍光や発光測定用に設計された、汎用性の高いマルチモードマイクロプレートリーダーです。コンパクトな省スペース設計のエントリーモデルでありながら、自動ダイナミックレンジ選択機能、起動時自己診断などの機能については上位機種のThermo Scientific™ Varioskan™ LUXマルチモードマイクロプレートリーダーの機能を継承しています。吸光、蛍光、発光測定ともに、6ウェルから384ウェルまでのマイクロプレートに対応しています。また、吸光測定のための光学系にモノクロメーターを採用しており、紫外線領域の200 nmから可視領域の1,000 nmまでの連続波長を自由に選択して、素早く測定することができます。幅広い測定波長領域に対応できるため、核酸およびタンパク質定量、細菌増殖曲線、ELISA、および細胞生存率などの定量的測定を可能にします。
本製品は本体に標準付属されているThermo Scientific™ SkanIt™ソフトウェアを用いることで、測定プロトコルの作成、本体装置の制御、データ解析を行うことができます。SkanItはライセンスフリーのソフトウェアで、複数のPCにインストールすることができます。日本語・英語を含む多言語に対応し、表示の切り替えが可能です。直感的なインターフェースを備えており、測定プロトコルの作成が簡便に行えます。測定結果の解析も、一度解析のステップを設定することにより、同じ測定内容であれば、自動で計算できるため、同じ計算処理を繰り返す必要がありません。加えて、クラウド上のライブラリにある広範な作成済みプロトコルをダウンロードして使用することができます。なお、SkanItソフトウェアは、サーモフィッシャーの全てのマイクロプレートリーダーおよびマルチモードマイクロプレートリーダーに対応しています。
また、自動ダイナミックレンジ選択機能は、マイクロプレートのウェル内のシグナル強度に最適な蛍光および発光測定のダイナミックレンジを自動で選択します。そのため、手動で調整する必要がなく、どの試料を測定しても一貫性のある結果を示します。
本製品の技術仕様、アプリケーション、消耗品などの詳細情報については、
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/lab-equipment/microplate-instruments/plate-readers/models/varioskan-alf.html をご覧ください。
本製品は研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム)は、科学サービスを提供するグローバルなリーディングカンパニーであり、収益は400億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客さまに製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、研究室の生産性向上、臨床診断性能と治療の向上、患者さんの人生を大きく左右する医薬品開発・製造に取り組むお客さまを支援します。当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com