プレスリリース
2024年4月18日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
本リリースは、Thermo Fisher Scientificが2024年3月27日(米国現地時間)に発表したプレスリリースを日本語に翻訳再編集したものです。英文プレスリリースは下記をご参照ください。
英文タイトル:Thermo Fisher Scientific Announces a New In-line Metrology Solution to Improve Battery Safety and Performance
本資料の正式言語は英語であり、その内容・解釈については英語が優先します。
米国マサチューセッツ州ウォルサム(米国現地時間2024年3月27日) - サーモフィッシャーサイエンティフィック(以下、サーモフィッシャー)は、急速に成長するバッテリー市場のニーズに応えるため、Thermo Scientific™ LInspector™ Edgeインラインマスプロフィロメーター(以下、本製品)を発表しました。本製品は、バッテリー電極全体のコーティング量の均一性を測定し、より良質で安全なバッテリーをより効率的に製造するために必要なデータを電池メーカーに提供します。本製品は、新しい分析技術である「インラインマスプロファイリング」により、次世代の測定機能を実現し、これまでにない分解能と精度でコーティング表面の特性評価を電極の端から端までミリ秒単位で測定します。
均一で欠陥のないコーティングは、より高い電荷密度、より急速な充電、より長い動作寿命、より優れた信頼性を達成するために、優れたバッテリー性能にとって不可欠です。従来のインラインコーティング重量測定ゲージは、電極シートを通過する単一のスポットセンサーを使用しコーティングの品質を評価しますが、1回のスキャンで表面の特性評価を完了させるまでに数メートルの電極シートが生成され、電極シートの多くの部分は未測定となっていました。一方で、本製品は電極シート全体をリアルタイムで測定し、製造ラインがフル稼働の状態であってもスピードを維持しつつ、電池メーカーにより高いレベルの分析結果を提供します。
「高性能なバッテリー、とりわけ優れた電気自動車用バッテリーは、社会的に計画が進められているクリーンエネルギーへの移行にとって不可欠となっています。サーモフィッシャーは、この課題に対応する分析技術を電池メーカーに提供することに専念しており、本製品によって、その品質保証能力を大きく前進させられることを嬉しく思います。本製品は、電極コーティング分析の新たな基準を打ち立て、より性能の高いバッテリー、品質リスクの低減、優れたプロセス制御、収益性の高い製造稼働のための基盤を提供します」
電池メーカーは、コーティング端部での活物質のコーティング量に関するより深い理解と、電極全体のコーティング量の高品質なマッピングにより、これまで入手できなかった製造管理に関する豊富なデータと、個々の電極パッド、電極ストライプ、またはロールの高精度なトレーサビリティを活用できるようになり、ますます厳密化するエネルギー貯蔵デバイスの品質要件に対応できるようになります。
これまで、バッテリー業界は業界標準のコーティング重量スキャン技術に依存していましたが、この技術では通常、電極表面積のごく一部でしか重量が測定されていませんでした。業界のイノベーターであり本製品の開発にかかわったユーザーは「サーモフィッシャーの新技術は、製造された全ての電極の全面積を測定することを可能にし、データの死角をなくし、最終製品に欠陥が生じるリスクを軽減します」と述べています。
次世代の電池プロセス測定ツールとして初となる本製品について、サーモフィッシャーのグローバル専門家ネットワークがお客さまをサポートします。
本製品の詳細については、下記の製品ページをご参照ください。
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム)は、科学サービスを提供するグローバルなリーディングカンパニーであり、収益は400億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客さまに製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、研究室の生産性向上、臨床診断性能と治療の向上、患者さんの人生を大きく左右する医薬品開発・製造に取り組むお客さまを支援します。当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com