">
お知らせ
アルゴンガスレーザーを使用した機器の廃棄処分について
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
お客さま 各位
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社にて販売している下記DNAシーケンサおよびリアルタイムPCRシステムでは、アルゴンガスレーザーを使用しておりますが、レーザーヘッドの中に酸化ベリリウムが含まれるため特殊廃棄物に該当します。産業廃棄物処理業者へお引き渡しの際は、マニフェストの「有害物質」欄に「ベリリウム」と記入の上、廃棄依頼をお願いいたします。また機器本体、およびレーザーの廃棄は承ることはいたしかねるものの、廃棄前に機器本体からレーザーの取り外しの対応は可能です。ご希望の場合は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
敬具
1.対象機器:
  • Applied Biosystems™ ABI PRISM™ 310ジェネティックアナライザ
  • Applied Biosystems™ 3130ジェネティックアナライザ
  • Applied Biosystems™ 3130xlジェネティックアナライザ
  • Applied Biosystems™ 3730 DNAアナライザ
  • Applied Biosystems™ 3730xl DNAアナライザ※
  • Applied Biosystems™ 7900 リアルタイムPCRシステム
※Applied Biosystems™ 3730xl DNAアナライザ(Latest Version)は対象外です。
2.お問い合わせ:
フィールドサービス事業部
TEL: 0120-203-885 (音声ガイダンス4番へお進みください)
以上
">