高解像度タッチスクリーンによる直感的な操作で、DNA、RNAおよびタンパク質の濃度を簡便に測定
プレスリリース
2022年8月1日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田博夫)は、Thermo Scientific NanoDrop Liteの後継機種である、「Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus微量分光光度計(以下、NanoDrop Lite Plus)」を、2022年8月1日(月)より国内にて販売を開始することを発表します。ライフサイエンス全般の研究者はNanoDrop Lite Plusを用いることにより、生体由来試料から精製した核酸(DNAやRNA)およびタンパク質の濃度や純度を、高解像度タッチスクリーンを使用した直感的な操作で、簡便に測定することができます。
Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus微量分光光度計
NanoDrop Lite Plusは、最少1μLの微量の試料濃度を測定できる分光光度計です。この度NanoDrop Lite Plusで新たに搭載した高解像度タッチスクリーンにより、学術研究者や産業界の研究者は、より容易に核酸およびタンパク質試料の濃度を測定することができます。
また、NanoDrop Lite Plusは260 nmおよび280 nmの波長の吸光度に加え、230 nmの波長の吸光度の測定も可能であるため、核酸試料の純度を評価することができます。
加えて、前機種の2倍となる最大1,000種類の試料の測定データを本体に保存することができるようになりました。また、USBメモリーにCSVファイルで測定データをエクスポートすることができるため、PCでのデータ活用も容易です。
さらに、プリンターモジュール(オプション製品・要別途購入)をセットすることで、測定した結果を低温耐性ラベルシールに印字し、試料保存容器に貼付することができます。
試料の測定に消耗品を必要としないことから、手軽に使用でき、ライフサイエンス分野全般のお客様の需要に応えます。
価格
Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus 1,078,000円
Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus(プリンターモジュール付) 1,232,000円
※価格はいずれも希望小売価格(税込)です。価格は予告なく変更されることがあります。また、代理店を通じて購入される場合には、価格は代理店にお問い合わせください。
NanoDrop Lite Plus の詳細については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/NDLPLUSGL
下記リンクからNanoDrop Lite Plus製品紹介動画(英語)をご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=gJQEF-tdsZc
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、科学サービスを提供するグローバルなリーディングカンパニーであり、収益は約400億ドルに達しています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、研究室の生産性向上、臨床診断性能と治療の向上、患者さんの人生を大きく左右する医薬品開発・製造に取り組むお客様を支援します。世界に100,000人以上の従業員を擁する当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com