カートリッジに回収したサンプルをPCR装置で分析してウイルスを同定
経済・社会活動の回復に向けて、施設空間のウイルスの存在をモニタリングし、施設運営の安全性を強化
プレスリリース
2021年8月4日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田 博夫)は、空気中のエアロゾルから新型コロナウイルス、インフルエンザA型およびB型、RSウイルスB型を捕捉・回収する、バイオエアロゾルサンプル回収装置「Thermo Scientific AerosolSense Sampler(エアロゾルセンス サンプラー、以下AerosolSense Sampler)」について、製品情報を発表します。出荷開始は、2021年9月を予定しています。
AerosolSense Samplerは、施設空間におけるウイルスの存在をモニタリングすることで、安全な施設運営を支援・強化する製品です。AerosolSense Samplerを用いてエアロゾル中のウイルス粒子をサンプルカートリッジに回収し、そのサンプルをPCR装置で分析することにより、ウイルスを同定することができます。
Thermo Scientific AerosolSense Sampler
すでに日本国内においても、新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでおり、今後の経済・社会活動の回復が期待されています。一方で、新型コロナウイルスは遺伝子変異を重ねながら、感染拡大を続けています。そのため、医療機関、介護施設、オフィス、学校、スポーツ・娯楽・宿泊・商業施設、港湾・空港施設などの施設管理者に対して、経済・社会活動の回復によって発生する人流・滞留の増加を考慮に入れた、新たな感染対策が求められるフェーズに入ってきています。
AerosolSense Samplerは、サーモフィッシャーサイエンティフィックが長年にわたり培ってきたPM2.5など大気中のナノ・微小粒子の回収技術を生かして、空気中のエアロゾルからウイルスを捕捉する装置です。PCR装置と組み合わせて使用することで、施設におけるウイルスの同定、空気循環方法の検証などを実施することができ、ウイルス感染予防対策における判断を支援します。1分間に最大200リットルの空気を吸引し、エアロゾル中のウイルスをサンプルカートリッジに吸着させて、安全にウイルスを回収することができます。サンプルカートリッジは、捕捉されたウイルスの曝露リスクを最小限に抑えて回収できる設計になっています。また、AerosolSense Samplerは幅35.6センチ×奥行33.0センチ×高さ36.8センチの小型なデザインで、重量は約12キログラムと手軽に持ち運びができるため、さまざまな場所・空間におけるウイルスの有無を確認することが可能です。
Thermo Scientific AerosolSense Sample Cartridge
(サンプルカートリッジ)
サーモフィッシャーでは、最大で2,000平方フィート(約186平方メートル、約56坪)の面積の範囲でのAerosolSense Samplerの使用について、動作検証済みです。
適切なサンプル回収を行うために2時間から12時間の範囲での使用を推奨しています。測定環境や施設のニーズにより、所要時間は異なります。できるだけ人流・滞留の多い場所での測定をお勧めします。
なお、AerosolSense Samplerを用いて回収されたサンプルについて、サーモフィッシャーの以下の検査試薬キットを用いて適切に分析が実施できることを検証済みです。
- TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイムPCR検出キット(*1)
- Applied Biosystems TaqMan SARS-Cov-2, FluA, FluB, RT-PCR Assay Kit
- Applied Biosystems TaqMan SARS-Cov-2, Flu A/B, RSV RT-PCR Assay Kit
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループの代表である室田博夫は次のように述べています。
「私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。この度、上市予定のAerosolSense Samplerは、病院、介護施設、オフィスなど多様な施設で空気中のウイルスの存在を迅速に特定することにより、衛生的な空間の維持、施設利用者ならびに施設従事者の健康と安全の確保を支援します。サーモフィッシャーが強みを持つ環境分析と遺伝子解析の技術を生かした、バイオエアロゾルサンプル回収装置とPCR装置・試薬の新しい組み合わせをもって、ウイルス感染症対策と経済・社会活動の両立に貢献してまいります」
AerosolSense Samplerの詳細については、下記サイト(英語)をご参照ください。
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/industrial/environmental/in-air-pathogen-surveillance.html
製品概要を動画でご覧いただけます。
タイトル: AerosolSense In-Air SARS-CoV-2 Surveillance Solution from Thermo Fisher Scientific (英語)
https://www.youtube.com/watch?v=jwO5JTj1_Rc
注釈
(*1) 本品は生体試料中のSARS-CoV-2 RNAを検出(SARS-CoV-2感染の診断の補助)する体外診断用医薬品です(一般的名称:SARSコロナウイルス核酸キット、承認番号:30200EZX00023000)。本邦では、エアロゾル中のウイルスを同定する目的では承認されていません。
製品に関するお問い合わせ
Email: Analyze.jp@thermofisher.com
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、科学サービスを提供する世界的なリーディングカンパニーであり、収益は300億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、臨床診断性能と治療の向上、研究室の生産性向上に取り組むお客様を支援します。世界に80,000人以上の従業員を擁する当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheonといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com