プレスリリース
2021年6月18日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田博夫)は、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(以下、ABPA)の診断補助に有用な、血清中の特異的IgEを測定する体外診断用医薬品「イムノキャップ アレルゲンコンポーネント m218 Asp f 1(アスペルギルス由来)(以下、本製品)」について、2021年5月6日付で医薬品製造販売承認を取得し、2021年6月18日に保険適用されたことを発表します。本製品は、2021年10月中旬の販売開始を予定しています。
本製品は、蛍光酵素免疫測定法(FEIA)を原理とし、コウジカビの一種であるアスペルギルス・フミガーツス由来の単離タンパク質(コンポーネント)であるAsp f 1(アスプ エフ ワン)をアレルゲンとして採用しています。本製品を用いて血清中の特異的IgEを測定することで、ABPAの診断を補助します。
真菌、いわゆるカビは日常身の回りに普遍的に存在し、ヒトに対して感染症、アレルギー、毒性反応などさまざまな健康障害の原因となることがあります(*1)。真菌の一種であるアスペルギルス属は、他の環境真菌より比較的乾燥に強く、胞子の直径が5μm以下と小さいことから、末梢気道に到達しやすい(*2)、また特にアスペルギルス・フミガーツスは高温性であり、他の真菌と異なり35度以上でも発育しやすい(*2) という特徴があります。このため、気道上皮傷害のある患者、特に喘息患者の下気道において腐生(持続生息)しやすく、アレルギー性気管支肺真菌症(以下、ABPM)の原因になりやすいと言われています(*2)。ABPM のうちアスペルギルス属を原因とするものをABPAと呼び、アスペルギルス・フミガーツスは、アスペルギルス属の中でABPAの原因真菌として割合が多い(*3)、と報告されています。
ABPAはアスペルギルスが気道内で発芽、定着(腐生)することでアレルギー反応を誘発し、発症します。アスペルギルスは胞子の状態で気道内に吸入されますが、Asp f 1はアスペルギルス・フミガーツスの胞子中には存在せず、発芽後間もない時期に産生されます(*4)。このため、Asp f 1に対する特異的IgEが血清中に存在することにより、アスペルギルス・フミガーツスが体内で発芽し、定着してABPAの原因となっていることが強く疑われます(*5)。
ABPAは喘息を基礎疾患として有する患者が発症することが多く、日本国内における推定患者数は1万5千人とされています(*3)。本製品によるAsp f 1への感作の確認は、ABPAが疑われる患者におけるアスペルギルスの気道内腐生を示唆することから適切な治療判断に有用です。診断までの期間を短縮することで、早期における疾患へのフォローアップが可能となり、患者様におけるQOLの向上と予後の改善に貢献します。
参考文献
- (*1) 福冨友馬 アレルギー 2016; 65: 113-117
- (*2) 谷口正実、福冨友馬 監修 吸入性アレルゲンの同定と対策 メディカルレビュー社
- (*3) 日本アレルギー学会 日本呼吸器学会監修「アレルギー性気管支肺真菌症」研究班 アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引き 医学書院 2019
- (*4) Arruda L. K. et al. The Journal of Immunology 1992; 149; 3354-3359
- (*5) Sporik RB. et al. Clinical Experimental Allergy 1993; 23; 326-331
製品概要
一般的名称 | : | アレルゲンコンポーネント特異的免疫グロブリンEキット |
販売名 | : | イムノキャップ アレルゲンコンポーネント m218 Asp f 1(アスペルギルス由来) |
測定原理 | : | 蛍光酵素免疫測定法(FEIA) |
使用目的 | : | 血清中のアスペルギルスアレルゲンコンポーネント(Asp f 1)に対する 特異的IgEの測定(ABPAの診断補助) |
保険点数 | : | 110点 |
一部変更承認日 | : | 2021年5月6日 |
承認番号 | : | 23000EZX00034000 |
製造販売元 | : | サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社 |
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、科学サービスを提供する世界的なリーディングカンパニーであり、収益は300億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、臨床診断性能と治療の向上、研究室の生産性向上に取り組むお客様を支援します。世界に80,000人以上の従業員を擁する当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheonといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com