カスタマイズ可能なプロトコルで核酸、タンパク質、細胞を自動的に抽出
プレスリリース
2021年5月10日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田博夫)は、試料からDNA、RNA、タンパク質、細胞を自動的に抽出するニーズを持つ科学者のために設計された、ハイスループット精製装置「Thermo Scientific KingFisher Apex Purification System(以下、KingFisher Apex)」を、2021年4月1日から日本市場にて販売を開始したことを発表します。この装置は研究室の使用用途に柔軟に対応するため、使いやすく、時間を節約でき、一貫した結果を得ることができます。
Thermo Scientific KingFisher Apex Purification System
KingFisher Apexは、核酸、タンパク質、細胞の抽出を可能にすると同時に、ユーザーが装置から直接プロトコルをカスタマイズすることができ、追加費用や複雑な処理を伴うことなく、柔軟で再現性の高い迅速な試料調製を実現します。高品質の核酸やタンパク質の調製に伴う、エラーを起こしやすいマニュアル作業の多くを自動化します。24から96の試料数をおよそ30分から70分で処理することができ、小容量(10μL)の溶出液への溶出が可能であるため、その後の実験工程にて必要とされる溶出液の濃度の確保をサポートします。
サーモフィッシャーサイエンティフィックのSample Preparation(試料前処理)ビジネスのヴァイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるジェフ・ジャーニー(Jeff Journey)は次のように述べています。
「KingFisher Apexは、数十年にわたる製品に関する専門技術を基に、大型で複雑かつコストの高い装置や、ラボの処理ニーズを満たしていない低スループットのソリューションなど、既存ソリューションとのギャップを埋めつつ、卓越した機器性能を1つのプラットフォームに統合した製品です。試料の前処理のワークフローを簡素化かつ自動化することで、特に循環腫瘍細胞、T細胞、エキソソームなどの研究上重要な試料を扱う研究者に対して、研究の生産性の向上、新たな発見の促進を支援します」
KingFisher Apexは、Applied Biosystems MagMAX Isolation KitやInvitrogen Dynabeads Magnetic Separation製品と組み合わせて使用することができます。その他の機能として、試料の完全性を維持するための加熱・冷却コントロール、コンタミネーション(試料汚染)を防止する紫外線滅菌用の2つのUVランプ、検証済みの最新プロトコルへのクラウドを利用したアクセス、4種類のうち2種類を同時に装着することができるマグネットヘッド、試料の再検討を可能にする保存用チューブへの溶出機能などがあります。また、タッチスクリーンを採用しているため、デスクトップコンピューターがなくても、装置上で直接プロトコルを作成、編集、実行することができ、ガイド付きのビジュアルを頼りにプレートを簡単に設置することができます。また、消耗品などの種類別のバーコードにより、プレートのローディング時に適切な位置を確認したり、文書化に使用したりすることが可能です。
技術仕様、アプリケーション、消耗品などの詳細については、下記サイトをご参照ください。
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/automated-purification-extraction/kingfisher-apex.html
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、科学サービスを提供する世界的なリーディングカンパニーであり、収益は300億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、臨床診断性能と治療の向上、研究室の生産性向上に取り組むお客様を支援します。世界に80,000人以上の従業員を擁する当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheonといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com