本キットは、動画と、練習用の試薬&サンプルのセットで構成されています。動画は講義動画と実習動画に分かれており、講義動画でウェスタンブロッティングに関する基本的な知識を学んでいただくことができます。実習動画には、タンパク質抽出、電気泳動、装置・器具の取り扱いなどウェスタンブロッティングに必要な一連の操作の内容が含まれており、実習動画をご覧いただきながら一緒に操作ができるように構成されています。当社の試薬・装置をベースとしているため、当社製品をお使いの方に最もご活用いただける内容となっていますが、他社製の装置・器具をお使いの方でも参考にしていただけます。
電気泳動や転写に必要な装置をお持ちでない方には貸し出しいたしますので、お気軽にお試しいただくことができます。
動画と試薬&サンプルのスタンダードプランのほか、2回目以降のご利用の方のための試薬とサンプルのみのベーシックプラン、さらに、実習の際に専門スタッフによるオンライントレーニングを受けることができるプレミアムプランをご用意しました。
ご要望に応じてお好きなプランをお選びください。
※本キットは「タンパク質解析ハンズオントレーニングI ~タンパク質抽出・ウェスタンブロット~」の内容に準じて作成されています。
セルフトレーニングキットは、ハンズオントレーニングの内容を自主学習用に短くまとめたものです。ご参加が可能な方は、よりインタラクティブなハンズオントレーニング(当社にご来社の上、実施)にご参加いただくことを強くおすすめいたします。
7~8時間(反応時間含む)
サンプル溶液を電気泳動し、転写後、GAPDHタンパク質をウェスタンブロッティングにより検出
1. はじめに
2. サンプル調製~タンパク質定量
3. 電気泳動
4. 転写
5. ブロッキング
6. 抗体反応~検出
1. 事前に必要な消耗品や機器のリスト
2. 試薬キットを使用される方へ
3. サンプル調製(タンパク質抽出)
4. 電気泳動
5. 転写を始める前に~ゲルの取出しとメンブレンの扱い方~
6-A. 転写~セミドライ編~
6-B. 転写~ドライ編~
7. ブロッキング~抗体反応
8-A. 化学発色検出
8-B. 化学発光検出
トレーニングプラン | セット内容 | 製品番号 | 希望小売価格(税抜き) |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 試薬&サンプル+プロトコル 本キットのご利用が2回目以降の方のための試薬とサンプルのみのプラン |
A56154JP | 20,000円 |
スタンダードプラン | 試薬&サンプル+プロトコル+動画 動画と試薬&サンプルの標準的なプラン |
A56155JP | 30,000円 |
プレミアムプラン | 試薬&サンプル+プロトコル+動画+オンライントレーニング 実習の際に専門スタッフによるオンライントレーニング付き |
A56156JP | 80,000円 |
試薬・サンプルは1回分の実習実験に必要な量が入っています。
2024年1月受注分からの新希望小売価格です。
フォームから直接ご注文の場合
代理店をご利用の場合
※動画はMicrosoft™ SharePoint™を利用してご視聴いただくことができます。特別なソフトウエアのインストールは不要です。
※インターネットに接続できる環境とデバイスが必要です。
※動画は、キットご購入時に添付されているパスコードを当社にご連絡いただき、アクティベーション処理後にご視聴いただけます。アクティベーション処理には数日かかることがあります。
オンライントレーニング(プレミアムプラン)のご購入後、ご要望を伺い、実施日を調整させていただきます。
お客さまのラボにウェブカメラ(貸し出し可)を設置いただき、弊社担当者と接続して実施します。
オンライントレーニングは実習パートのみとなりますが、講義パートのご質問にも回答します。
他社製品の使用方法についてはサポートいたしかねますのでご了承ください。
一般的な汎用実験器具(マイクロピペットなど)やプラスチック消耗品(ピペットチップ、マイクロチューブなど)はキットには含まれません。
詳しくは製品説明書(PDF)をご覧ください。
電気泳動や転写に必要な装置をお持ちでない方には貸し出しいたします。
ご希望の方はお問い合わせ先までご連絡ください。
数に限りがあるため、お待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。。
テクニカルサポート
Email : jptech@thermofisher.com
TEL : 0120-477-392 (平日9:00~17:30)